Principaux documents
ENA458425676
Enamine
1-ethyl-4-(trifluoromethyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.14
Numéro MDL:
Iupac Name
1-ethyl-4-(trifluoromethyl)piperidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15F3N2.2ClH/c1-2-13-5-3-7(12,4-6-13)8(9,10)11;;/h2-6,12H2,1H3;2*1H
Clé InChI
OOHIVGVWPJJDKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225830
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225830