Principaux documents
ENA458425617
Enamine
(2R)-2-(4-chlorophenyl)morpholine hydrochloride
50 MG
377,80 €
100 MG
541,60 €
250 MG
752,20 €
500 MG
1 161,70 €
1 G
1 477,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-225150-50MG
377,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
377,80 €
100 MG
541,60 €
250 MG
752,20 €
500 MG
1 161,70 €
1 G
1 477,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-225150-50MG
377,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(R)-2-(4-chlorophenyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12ClNO.ClH/c11-9-3-1-8(2-4-9)10-7-12-5-6-13-10;/h1-4,10,12H,5-7H2;1H/t10-;/m0./s1
Clé InChI
VUEDLLVHFJZRCC-PPHPATTJSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225150
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225150