Principaux documents
ENA458425588
Enamine
6-bromonaphthalene-1,2-diamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.56
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromonaphthalene-1,2-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9BrN2.ClH/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10(8)13;/h1-5H,12-13H2;1H
Clé InChI
IBSVBTMVUYTVEV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224810
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224810