Key Documents
ENA458425228
Enamine
1,2-diphenylethane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.34
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2-diphenylethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H15NO2S/c15-18(16,17)14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14H,11H2,(H2,15,16,17)
Clé InChI
FOFQZWWNSUAROF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223280
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223280