ENA458425041
Enamine
2-(1-benzofuran-2-yl)acetonitrile
Réf. du fournisseur: EN300-101352-100MG
176,80 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-101352-100MG
176,80 €
Pf
54-55
Iupac Name
1-benzofuran-2-ylacetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7NO/c11-6-5-9-7-8-3-1-2-4-10(8)12-9/h1-4,7H,5H2
Clé InChI
OPDLHQOQMQIFLC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101352