Principaux documents
ENA458424970
Enamine
3,4-dimethylcyclohexane-1-carboxylic acid
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
10 G
2 809,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-214962-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
10 G
2 809,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-214962-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3,4-dimethylcyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
HQZRFFDOIJVEFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214962
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214962