Principaux documents
ENA458424791
Enamine
2-hydroxyethane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.15
Numéro MDL:
Pf
42-44
Iupac Name
2-hydroxyethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C2H7NO3S/c3-7(5,6)2-1-4/h4H,1-2H2,(H2,3,5,6)
Clé InChI
BLGJHQMNSBYLEZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192121
Melting Point
42-44
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-192121