ENA458424394
Enamine
(3-fluoro-4-phenylpyrrolidin-3-yl)methanol
Réf. du fournisseur: EN300-222670-50MG
349,70 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-222670-50MG
349,70 €
Iupac Name
(3-fluoro-4-phenylpyrrolidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C11H14FNO/c12-11(8-14)7-13-6-10(11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,13-14H,6-8H2
Clé InChI
OCJUAGWCCHXMJF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222670