Principaux documents
ENA457511691
Enamine
4-bromo-3-chlorobenzene-1-sulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.51
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-chlorobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
IUTBOYHZGLLBJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224380
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224380