Principaux documents
ENA457511077
Enamine
4-aminobutane-1-sulfonic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.2
Numéro MDL:
Pf
264-265
Iupac Name
4-amino-1-butanesulfonic acid
Inchi Code
1S/C4H11NO3S/c5-3-1-2-4-9(6,7)8/h1-5H2,(H,6,7,8)
Clé InChI
KNILZINKISHVIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222697
Melting Point
264-265
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222697