Principaux documents
ENA457510992
Enamine
4-[(3-fluorophenyl)methyl]oxan-4-amine
100 MG
255,60 €
250 MG
346,60 €
500 MG
519,50 €
1 G
653,40 €
2.5 G
1 239,70 €
5 G
1 811,70 €
10 G
2 665,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-222460-100MG
255,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
255,60 €
250 MG
346,60 €
500 MG
519,50 €
1 G
653,40 €
2.5 G
1 239,70 €
5 G
1 811,70 €
10 G
2 665,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-222460-100MG
255,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(3-fluorobenzyl)tetrahydro-2H-pyran-4-ylamine
Inchi Code
1S/C12H16FNO/c13-11-3-1-2-10(8-11)9-12(14)4-6-15-7-5-12/h1-3,8H,4-7,9,14H2
Clé InChI
TVDYGDHSWDMGHA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222460
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222460