Principaux documents
ENA457509827
Enamine
6-chloro-N-(cyclohexylmethyl)pyridazin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.72
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-N-(cyclohexylmethyl)-3-pyridazinamine
Inchi Code
1S/C11H16ClN3/c12-10-6-7-11(15-14-10)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h6-7,9H,1-5,8H2,(H,13,15)
Clé InChI
ZQGVWZFLZIJXHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220460
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220460