Principaux documents
ENA457509694
Enamine
4-chloro-1,7-naphthyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.59
Numéro MDL:
Pf
121-123
Iupac Name
4-chloro[1,7]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H5ClN2/c9-7-2-4-11-8-5-10-3-1-6(7)8/h1-5H
Clé InChI
UQVRJQIPHNERBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220197
Melting Point
121-123
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220197