Principaux documents
ENA457509388
Enamine
ethyl 3-chloro-5-sulfamoylbenzoate
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-219473-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.7
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-219473-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-(aminosulfonyl)-5-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO4S/c1-2-15-9(12)6-3-7(10)5-8(4-6)16(11,13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H2,11,13,14)
Clé InChI
NUHARICFKKPAMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219473
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219473