Principaux documents
ENA457509307
Enamine
[4-methyl-6-(methylsulfanyl)pyridin-3-yl]boronic acid hydrochloride
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
500 MG
356,20 €
1 G
456,30 €
2.5 G
903,50 €
5 G
1 648,40 €
10 G
3 138,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-220370-100MG
158,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
158,60 €
250 MG
226,20 €
500 MG
356,20 €
1 G
456,30 €
2.5 G
903,50 €
5 G
1 648,40 €
10 G
3 138,20 €
About This Item
Poids moléculaire :
219.5
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-220370-100MG
158,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-methyl-6-(methylthio)pyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10BNO2S.ClH/c1-5-3-7(12-2)9-4-6(5)8(10)11;/h3-4,10-11H,1-2H3;1H
Clé InChI
QDMGEXKRIGAIBO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220370
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-220370