Principaux documents
ENA457509220
Enamine
(2S)-1-aminopent-4-yn-2-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.59
Numéro MDL:
Iupac Name
(S)-1-aminopent-4-yn-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO.ClH/c1-2-3-5(7)4-6;/h1,5,7H,3-4,6H2;1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
KOANJOXWAJZRFK-JEDNCBNOSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219061
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-219061