Principaux documents
ENA457508963
Enamine
(2S)-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]oxirane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.15
Numéro MDL:
Iupac Name
(S)-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)oxirane
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m1/s1
Clé InChI
KGAKWTQCQUVXEF-MRVPVSSYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218749