Principaux documents
ENA457508907
Enamine
N-ethyl-8-hydroxyquinoline-7-carboxamide
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1 122,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-218542-100MG
418,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1 122,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-218542-100MG
418,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-ethyl-8-hydroxyquinoline-7-carboxamide
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-2-13-12(16)9-6-5-8-4-3-7-14-10(8)11(9)15/h3-7,15H,2H2,1H3,(H,13,16)
Clé InChI
ZNZCOHWCOSHTCT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218542
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218542