Principaux documents
ENA457508372
Enamine
1-fluoro-2-iodonaphthalene
100 MG
236,60 €
250 MG
338,00 €
500 MG
533,00 €
1 G
682,50 €
2.5 G
1 433,90 €
5 G
2 832,70 €
10 G
5 528,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-207079-100MG
236,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
236,60 €
250 MG
338,00 €
500 MG
533,00 €
1 G
682,50 €
2.5 G
1 433,90 €
5 G
2 832,70 €
10 G
5 528,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-207079-100MG
236,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
11-13
Iupac Name
1-fluoro-2-iodonaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6FI/c11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)12/h1-6H
Clé InChI
SWMWTRKWOARCIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207079
Melting Point
11-13
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207079