ENA457508207
Enamine
3-({3-iodoimidazo[1,2-b]pyridazin-6-yl}amino)propan-1-ol
Réf. du fournisseur: EN300-218439-50MG
349,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-218439-50MG
349,20 €
Iupac Name
3-((3-iodoimidazo[1,2-b]pyridazin-6-yl)amino)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C9H11IN4O/c10-7-6-12-9-3-2-8(13-14(7)9)11-4-1-5-15/h2-3,6,15H,1,4-5H2,(H,11,13)
Clé InChI
HBSRUZQOYDIOPM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218439