Principaux documents
ENA455586379
Enamine
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbaldehyde
50 MG
378,30 €
100 MG
429,00 €
250 MG
612,30 €
500 MG
964,60 €
1 G
1 236,30 €
2.5 G
2 425,80 €
5 G
3 589,30 €
10 G
5 322,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-217811-50MG
378,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
50 MG
378,30 €
100 MG
429,00 €
250 MG
612,30 €
500 MG
964,60 €
1 G
1 236,30 €
2.5 G
2 425,80 €
5 G
3 589,30 €
10 G
5 322,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-217811-50MG
378,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)5-3-11-2-4(5)1-10/h1-3H
Clé InChI
LLNJYPBOAYVSJW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217811