Principaux documents
ENA455586182
Enamine
4-(4-fluorophenyl)-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione
50 MG
374,40 €
100 MG
557,70 €
250 MG
796,90 €
500 MG
1 255,80 €
1 G
1 608,10 €
2.5 G
3 155,10 €
5 G
4 667,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-217206-50MG
374,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
374,40 €
100 MG
557,70 €
250 MG
796,90 €
500 MG
1 255,80 €
1 G
1 608,10 €
2.5 G
3 155,10 €
5 G
4 667,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-217206-50MG
374,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
150-155
Iupac Name
4-(4-fluorophenyl)isothiazolidine 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C9H10FNO2S/c10-9-3-1-7(2-4-9)8-5-11-14(12,13)6-8/h1-4,8,11H,5-6H2
Clé InChI
QDVHYYIPQMKWNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217206
Melting Point
150-155
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-217206