Principaux documents
ENA448969757
Enamine
3-methoxy-2,2-dimethylpropan-1-ol
100 MG
94,90 €
250 MG
135,20 €
500 MG
213,20 €
1 G
273,00 €
2.5 G
451,10 €
5 G
746,20 €
10 G
1 337,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-216172-100MG
94,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
94,90 €
250 MG
135,20 €
500 MG
213,20 €
1 G
273,00 €
2.5 G
451,10 €
5 G
746,20 €
10 G
1 337,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-216172-100MG
94,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methoxy-2,2-dimethyl-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H14O2/c1-6(2,4-7)5-8-3/h7H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
BEQOBRGLAAGQDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216172