Principaux documents
ENA448969607
Enamine
1-(bromomethyl)bicyclo[2.2.1]heptane
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1 092,80 €
1 G
1 389,20 €
2.5 G
2 678,80 €
5 G
3 941,10 €
10 G
5 823,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-215417-50MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1 092,80 €
1 G
1 389,20 €
2.5 G
2 678,80 €
5 G
3 941,10 €
10 G
5 823,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-215417-50MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(bromomethyl)bicyclo[2.2.1]heptane
Inchi Code
1S/C8H13Br/c9-6-8-3-1-7(5-8)2-4-8/h7H,1-6H2
Clé InChI
AWCGALZJVRGRBZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215417
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215417