Principaux documents
ENA448969586
Enamine
4-(trifluoromethyl)cyclohexane-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)cyclohexanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H12F3NO2S/c8-7(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(11,12)13/h5-6H,1-4H2,(H2,11,12,13)
Clé InChI
GMDJZSMGTQQVCO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215326
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215326