ENA448969522
Enamine
1-oxa-3-azaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Réf. du fournisseur: EN300-215017-100MG
380,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-215017-100MG
380,40 €
Pf
132-133
Iupac Name
1-oxa-3-azaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c9-5-7(3-1-2-4-7)11-6(10)8-5/h1-4H2,(H,8,9,10)
Clé InChI
MEZFDLNHBQSENG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215017