Principaux documents
ENA448968568
Enamine
(2S)-3-hydroxy-2-(2-methylpropanamido)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.18
Numéro MDL:
Iupac Name
(2S)-3-hydroxy-2-(isobutyrylamino)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO4/c1-4(2)6(10)8-5(3-9)7(11)12/h4-5,9H,3H2,1-2H3,(H,8,10)(H,11,12)/t5-/m0/s1
Clé InChI
QSEFPFCSTSMYJB-YFKPBYRVSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212266
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-212266