ENA448968027
Enamine
3-amino-N-ethyl-N-methylbenzamide
Réf. du fournisseur: EN300-204583-100MG
232,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-204583-100MG
232,20 €
Iupac Name
3-amino-N-ethyl-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-3-12(2)10(13)8-5-4-6-9(11)7-8/h4-7H,3,11H2,1-2H3
Clé InChI
URNKFNQWYLXELN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204583