ENA448967833
Enamine
5-bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Réf. du fournisseur: EN300-209550-100MG
335,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-209550-100MG
335,40 €
Iupac Name
5-bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole-4-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H6BrClN2O2S/c1-3-8-5(12(7,10)11)4(6)9(3)2/h1-2H3
Clé InChI
CCMFBYALMUNLNS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209550