Principaux documents
ENA448967824
Enamine
ethyl 6,6-dimethylhept-4-enoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.28
Iupac Name
ethyl (E)-6,6-dimethylhept-4-enoate
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-5-13-10(12)8-6-7-9-11(2,3)4/h7,9H,5-6,8H2,1-4H3/b9-7+
Clé InChI
QBLMJNSFPVTGSN-VQHVLOKHSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208552
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-208552