Principaux documents
ENA447958687
Enamine
4,6-dichloro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.1
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4,6-dichloro-2-(1-pyrrolidinyl)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N3O/c10-7-6(5-15)8(11)13-9(12-7)14-3-1-2-4-14/h5H,1-4H2
Clé InChI
QPQPNBHOKOYKQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210123
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210123