Principaux documents
ENA447957731
Enamine
2-(1-hydroxycyclopropyl)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-hydroxycyclopropyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H8O3/c6-4(7)3-5(8)1-2-5/h8H,1-3H2,(H,6,7)
Clé InChI
KFZBWDNJUMVKMC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207873
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-207873