Key Documents
ENA447956974
Enamine
2-(1,3-thiazol-2-yl)ethyl methanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(thiazol-2-yl)ethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C6H9NO3S2/c1-12(8,9)10-4-2-6-7-3-5-11-6/h3,5H,2,4H2,1H3
Clé InChI
NCLMUVRPIVKRRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206731
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206731