ENA447956965
Enamine
methyl[2-(2-nitrophenyl)ethyl]amine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-206617-100MG
273,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-206617-100MG
273,00 €
Iupac Name
N-methyl-2-(2-nitrophenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(12)13;/h2-5,10H,6-7H2,1H3;1H
Clé InChI
RVMFBGBCWPAMMJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206617