Key Documents
ENA447956904
Enamine
2-methoxy-4-phenylcyclohexan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.27
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methoxy-4-phenylcyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-15-13-9-11(7-8-12(13)14)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,13H,7-9H2,1H3
Clé InChI
BDWYLSNDWRACPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205665
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-205665