Principaux documents
ENA447956587
Enamine
3-ethoxy-2-methylpropane-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.69
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-2-methyl-1-propanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H13ClO3S/c1-3-10-4-6(2)5-11(7,8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
PJWJFFVARYEUPD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204965
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204965