Key Documents
ENA447956385
Enamine
methyl 4-bromo-2,2-dimethylbutanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.08
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-bromo-2,2-dimethylbutanoate
Inchi Code
1S/C7H13BrO2/c1-7(2,4-5-8)6(9)10-3/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
LSEMRAPWMAYTFA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102994
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102994