Principaux documents
ENA447956112
Enamine
2-bromo-4-(propan-2-yl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-isopropylphenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6,11H,1-2H3
Clé InChI
BHZOYEUHMVUPJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127045
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127045