Principaux documents
ENA447955746
Enamine
5-bromo-6-nitro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
100 MG
71,50 €
250 MG
101,40 €
500 MG
188,50 €
1 G
282,10 €
2.5 G
552,50 €
5 G
816,40 €
10 G
1 211,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-202660-100MG
71,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
71,50 €
250 MG
101,40 €
500 MG
188,50 €
1 G
282,10 €
2.5 G
552,50 €
5 G
816,40 €
10 G
1 211,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.04
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-202660-100MG
71,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-6-nitroisoindolin-1-one
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O3/c9-6-1-4-3-10-8(12)5(4)2-7(6)11(13)14/h1-2H,3H2,(H,10,12)
Clé InChI
NSZNCBCSKKEKTI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202660
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202660