Principaux documents
ENA444725547
Enamine
8-aza-9-boratricyclo[8.4.0.0,2,7]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaen-9-ol
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1 167,40 €
2.5 G
2 288,00 €
5 G
3 383,90 €
10 G
5 018,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-203150-100MG
403,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1 167,40 €
2.5 G
2 288,00 €
5 G
3 383,90 €
10 G
5 018,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.03
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-203150-100MG
403,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
169-170
Iupac Name
dibenzo[c,e][1,2]azaborinin-6(5H)-ol
Inchi Code
1S/C12H10BNO/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14-13/h1-8,14-15H
Clé InChI
FXBGYQGNFKGWAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203150
Melting Point
169-170
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203150