Principaux documents
ENA444725540
Enamine
4-methylfuran-2-carboxylic acid
100 MG
429,00 €
250 MG
612,30 €
500 MG
964,60 €
1 G
1 236,30 €
2.5 G
2 425,80 €
5 G
3 589,30 €
10 G
5 322,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-204185-100MG
429,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
429,00 €
250 MG
612,30 €
500 MG
964,60 €
1 G
1 236,30 €
2.5 G
2 425,80 €
5 G
3 589,30 €
10 G
5 322,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-204185-100MG
429,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
129-132
Iupac Name
4-methyl-2-furoic acid
Inchi Code
1S/C6H6O3/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
UOJBPVNHCNJBSQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204185
Melting Point
129-132
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204185