Principaux documents
ENA444725378
Enamine
2-bromo-6-chlorobenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.53
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-chlorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
HXMFRDWPKLMMMM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203018
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203018