Principaux documents
ENA444725327
Enamine
2-bromo-1-(4-bromo-2-iodophenyl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
403.84
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(4-bromo-2-iodophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5Br2IO/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
Clé InChI
SRPONCQRGKBLPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203488
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203488