Principaux documents
ENA444725308
Enamine
3-bromo-2,2-difluoropropan-1-ol
50 MG
729,30 €
100 MG
955,50 €
250 MG
1 359,80 €
500 MG
2 145,00 €
1 G
2 749,50 €
2.5 G
5 391,10 €
5 G
7 974,20 €
10 G
11 824,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-203452-50MG
729,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
729,30 €
100 MG
955,50 €
250 MG
1 359,80 €
500 MG
2 145,00 €
1 G
2 749,50 €
2.5 G
5 391,10 €
5 G
7 974,20 €
10 G
11 824,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.97
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-203452-50MG
729,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-2,2-difluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C3H5BrF2O/c4-1-3(5,6)2-7/h7H,1-2H2
Clé InChI
JCDHRVTXINIMAY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203452
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203452