ENA444725283
Enamine
N-(4-aminocyclohexyl)acetamide hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-98149-100MG
335,40 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-98149-100MG
335,40 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
N-(4-aminocyclohexyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8;/h7-8H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11);1H
Clé InChI
SNAKODNYSNFMPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98149