Principaux documents
ENA444725147
Enamine
3-fluoro-3-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1 310,40 €
1 G
1 679,60 €
2.5 G
3 292,90 €
5 G
4 872,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-203374-50MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
391,30 €
100 MG
582,40 €
250 MG
832,00 €
500 MG
1 310,40 €
1 G
1 679,60 €
2.5 G
3 292,90 €
5 G
4 872,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.7
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-203374-50MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluoro-3-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO.ClH/c1-14-10-4-2-3-9(7-10)11(12)5-6-13-8-11;/h2-4,7,13H,5-6,8H2,1H3;1H
Clé InChI
JQKODRYYPSMZFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203374
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203374