Principaux documents
ENA444724802
Enamine
6-(3-chlorophenyl)morpholin-3-one
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1 092,80 €
1 G
1 389,20 €
2.5 G
2 678,80 €
5 G
3 941,10 €
10 G
5 823,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-202328-50MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1 092,80 €
1 G
1 389,20 €
2.5 G
2 678,80 €
5 G
3 941,10 €
10 G
5 823,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-202328-50MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-(3-chlorophenyl)-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C10H10ClNO2/c11-8-3-1-2-7(4-8)9-5-12-10(13)6-14-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,13)
Clé InChI
CPTVUNGJWARTTL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202328
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202328