Principaux documents
ENA444724298
Enamine
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.72
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)6-3-8-13-9-7-10-4-1-2-5-11(10)13;/h1-2,4-5H,3,6-9H2,(H,14,15);1H
Clé InChI
NYTZEWLNJJOCDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200926
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200926