Principaux documents
ENA444724090
Enamine
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
100 MG
23,40 €
250 MG
31,20 €
500 MG
49,40 €
1 G
63,70 €
2.5 G
139,10 €
5 G
263,90 €
10 G
514,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-202168-100MG
23,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
23,40 €
250 MG
31,20 €
500 MG
49,40 €
1 G
63,70 €
2.5 G
139,10 €
5 G
263,90 €
10 G
514,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-202168-100MG
23,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10ClN.ClH/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9;/h3-4,6,11H,1-2,5H2;1H
Clé InChI
KKZQTZQSFOLFKT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202168
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202168