Principaux documents
ENA444724003
Enamine
1-bromo-3,5-difluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.04
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-3,5-difluoro-2-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O2/c1-12-4-13-8-6(9)2-5(10)3-7(8)11/h2-3H,4H2,1H3
Clé InChI
JADOJWUXFVBUMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201039
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-201039